Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PP 2
Beskrivelse
Selective inhibitor of Src-family tyrosine kinases. Inhibits p56lck and p59fynT (IC50 values are 4 and 5 nM respectively). Displays > 10000-fold selectivity over ZAP-70 and JAK2. Moderately inhibits CSK (IC50 = 0.73 μM).
Negative Control also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PP 2 |
| CAS | 172889-27-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C15H16ClN5 |
| Formel vægt | 301.78 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.778 |