accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CHH3CZnBr

CAS RN 171860-66-5

IUPAC Navn: bromozincylium; butan-2-ide
Synonymer: bromozincylium; butan-2-ide
Molekylvægt (g/mol): 202.4
Molekylformel: C4H9BrZn
InChi Key: DATGUFISTUEOBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.CC[CH-]C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater