Få mere at vide
sec-Butylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455405
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455405 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15455405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58714.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171860-66-5 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt udluftningssted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-66-5
Tæthed 0.968
Molekylær formel C4H9BrZn
MDL nummer MFCD00671990
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-butylzinc bromide, bromo sec-butyl zinc, zinc, bromo 1-methylpropyl, sec-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, sec-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, sec-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle DATGUFISTUEOBS-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[CH-]C.[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);butan
Molekylvægt (g/mol) 202.4
PubChem CID 4101435
Formel vægt 202.4