accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOCl

CAS RN 1716-42-3

IUPAC Navn: 1-(3-chloropropoxy)-4-fluorobenzene
Synonymer: 1-(3-chloropropoxy)-4-fluorobenzene
Molekylvægt (g/mol): 188.63
Molekylformel: C9H10ClFO
InChi Key: DFFWYMMOMUTKOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(OCCCCl)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater