Få mere at vide
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzene |
| CAS | 1716-42-3 |
| Molekylær formel | C9H10ClFO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(4-Fluorophenoxy)propyl chloride, 1-chloro-3-(4-fluorophenoxy)-propane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClFO/c10-6-1-7-12-9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5H,1,6-7H2 |
| SMIL | Fc1ccc(OCCCCl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(3-chloropropoxy)-4-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.63 |