CAS RN 1715947-02-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
p-Cresol Rutinoside, TRC
CAS: 1715947-02-6 Molekylær formel: C19 H28 O10 Molekylvægt (g/mol): 416.4196 IUPAC navn: (2S,3R,4R,5R,6R)-2-methyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methylphenoxy)oxan-2-yl]methoxy]oxane-3,4,5-triol SMIL: C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc(C)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O