accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COHO(E)

CAS RN 16957-70-3

IUPAC Navn: (2E)-2-methylpent-2-enoic acid
Synonymer: (2E)-2-methylpent-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol): 114.14
Molekylformel: C6H10O2
InChi Key: JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
SMILES: CC\C=C(/C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)