Få mere at vide
trans-2-Methyl-2-pentenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Methyl-2-pentenoic Acid |
| CAS | 16957-70-3 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (2E)-2-Methylpent-2-enoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+ |
| SMIL | CC\C=C(/C)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-2-methylpent-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |