accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3(S)(S)CH3OHOHO(S)OHOH2NOHO(Z)

CAS RN 1665-56-1

IUPAC Navn: (2Z,4S,4aS,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione
Synonymer: (2Z,4S,4aS,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-4a,5-dihydro-4H-tetracene-1,3,12-trione
Molekylvægt (g/mol): 426.43
Molekylformel: C22H22N2O7
InChi Key: JGRMIMMCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N
SMILES: CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3=C(C(O)=C4C(O)=CC=CC4=C3C)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater