accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHNOOHOOHNaNaNa

CAS RN 164462-16-2

IUPAC Navn: 2-[bis(carboxymethyl)amino]propanoic acid trisodium
Synonymer: 2-[bis(carboxymethyl)amino]propanoic acid trisodium
Molekylvægt (g/mol): 274.14
Molekylformel: C7H11NNa3O6
InChi Key: SQKOOOSPGWXVRN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Na].[Na].[Na].CC(N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O

 Ingen justeringer