Få mere at vide
N,N-bis(carboxymethyl)-Dl-alanin trinatriumsalt,≥ 90,0 %, Honeywell™ Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis(Carboxymethyl)-Dl-Alanine Trisodium Salt |
| CAS | 164462-16-2 |
| Emballage | Poly flaske |
| Molekylær formel | C7H11NNa3O6 |
| MDL nummer | MFCD08276427 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | n,n-bis carboxylatomethyl alanine trisodium salt |
| InChI nøgle | SQKOOOSPGWXVRN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na] |
| Vis mere |