accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHCH3

CAS RN 16423-19-1

IUPAC Navn: 4,8a-dimethyl-decahydronaphthalen-4a-ol
Synonymer: octahydro-dimethyl-4α-naphthol
Molekylvægt (g/mol): 182.31
Molekylformel: C12H22O
InChi Key: JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CCCC2(C)CCCCC12O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater