Få mere at vide
rac Geosmin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Geosmin |
| CAS | 16423-19-1 |
| Molekylær formel | C12 H22 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4a(2H)-Naphthalenol, octahydro-4,8a-dimethyl-, (4α,4aα,8aβ)- (9CI), 4a(2H)-Naphthalenol, octahydro-4,8a-dimethyl-, (4α,4aα,8aβ)-(±)-, 4aα(2H)-Naphthol, octahydro-4α,8aβ-dimethyl-, (±)- (8CI), rel-(4R,4aR,8aS)-Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthalenol, (±)-Geosmin, DL-Geosmin, dl-Geosmin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCC[C@@]2(C)CCCC[C@]12O |
| IUPAC navn | (4S,4aS,8aR)-4,8a-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vægt | 182.1671 |