accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH2N

CAS RN 163837-57-8

IUPAC Navn: 1-(4-chlorophenyl)-1-phenylmethanamine
Synonymer: 1-(4-chlorophenyl)-1-phenylmethanamine
Molekylvægt (g/mol): 217.7
Molekylformel: C13H12ClN
InChi Key: XAFODXGEQUOEKN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater