Få mere at vide
(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049205
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049205 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049205 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1035.020100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine
CAS 163837-57-8
Analyt- eller komponentnavne (R)-(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, 4-chloro-α-phenyl-, (αR)-, (-)-4-Chlorobenzhydrylamine, (-)-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]amine, (R)-α-(4-Chlorophenyl)benzylamine
InChI formel InChI=1S/C13H12ClN/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H,15H2/t13-/m1/s1
SMIL N[C@H](c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn (R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 217.69
Mængde 100 mg
Formel vægt 217.0658 g/mol