accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OOHH3CH3C(E/Z)(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 160162-42-5

IUPAC Navn: 3-methyl-7-(4-methylphenyl)-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Synonymer: 3-methyl-7-(4-methylphenyl)-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvægt (g/mol): 376.54
Molekylformel: C26H32O2
InChi Key: RQANARBNMTXCDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C=CC=C(C=CC1=C(C)CCCC1(C)C)C1=CC=C(C)C=C1)=CC(O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater