missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 11302

Beskrivelse
Inhibitor of activator protein-1 (AP-1) transcription factor activity that displays antitumor effects in vivo. Does not activate transcription from the retinoic acid response element (RARE) and displays no activity at retinoic acid receptors (EC50 > 1 μM for RARα, RARβ, RARγ and RXRα).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR 11302 |
| CAS | 160162-42-5 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C26H32O2 |
| Formel vægt | 376.54 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.54 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?