accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO(R)SNHOO

CAS RN 159453-24-4

IUPAC Navn: (2R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(phenylsulfanyl)propanoate
Synonymer: (2R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(phenylsulfanyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol): 330.38
Molekylformel: C17H16NO4S
InChi Key: ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)[C@H](CSC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater