accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSONHNN

CAS RN 15908-64-2

IUPAC Navn: 4-(methylsulfanyl)-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
Synonymer: 4-(methylsulfanyl)-6-oxo-2-phenyl-1H-pyrimidine-5-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 243.28
Molekylformel: C12H9N3OS
InChi Key: OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=C(C#N)C(=O)NC(=N1)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater