Få mere at vide
4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidin-5-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10725803
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10725803 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10725803 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB08867DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1, 6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 15908-64-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Molekylær formel C12H9N3OS
MDL nummer MFCD00067844
Mængde 1 g
Synonym 4-methylthio-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1h-pyrimidine-5-carbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile,1,4-dihydro-6-methylthio-4-oxo-2-phenyl, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarbonitrile, maybridge1_001880, 5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-dihydro-4-methylthio-6-oxo-2-phenyl, 4-keto-6-methylthio-2-phenyl-3h-pyrimidine-5-carbonitrile, 6-methylthio-4-oxo-2-phenyl-3-hydropyrimidine-5-carbonitrile, 2-phenyl-4-oxo-6-methylthio-3,4-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
InChI nøgle OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=C(C(=O)NC(=N1)C2=CC=CC=C2)C#N
IUPAC navn 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1H-pyrimidin-5-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 243.284
PubChem CID 725109
Formel vægt 243.29
Procent renhed 97%