CAS RN 15746-57-3
IUPAC Navn:
λ²-ruthenium(2+) bis(2,2'-bipyridine) dihydrate dichloride
Synonymer:
λ²-ruthenium(2+) bis(bipyridyl) dihydrate dichloride
Molekylvægt (g/mol):
520.38
Molekylformel:
C20H20Cl2N4O2Ru
InChi Key:
NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
1
–
1
af
1
Resultater