Få mere at vide
cis-dichlorbis(2,2'-bipyridin)ruthenium(II)dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552422 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10552422 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363300010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15746-57-3 | C20H16Cl2N4Ru·2H2O | 520.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Dichlorobis(2, 2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
CAS 15746-57-3
Farve Sort
Elementær analyse 98.5% min. (ex Ru)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H16Cl2N4Ru·2H2O
MDL nummer MFCD00015504
Mængde 1 g
Synonym cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin; ruthenium(2+); dichlorid; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 520.38
PubChem CID 71463877
Formel vægt 520.38
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.