accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3CN

CAS RN 15707-34-3

IUPAC Navn: 5-ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Synonymer: 5-ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Molekylvægt (g/mol): 136.2
Molekylformel: C8H12N2
InChi Key: CIBKSMZEVHTQLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CN=C(C)C(C)=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)