Få mere at vide
2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine |
| CAS | 15707-34-3 |
| Molekylær formel | C8H12N2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-5-9-6(2)7(3)10-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1cnc(C)c(C)n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.1 |