accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOO

CAS RN 156-06-9

IUPAC Navn: 2-oxo-3-phenylpropanoic acid
Synonymer: 3-phenylpyruvic acid keto-phenylpyruvic acid phenylpyruvic acid phenylbrenztraubensaeure
Molekylvægt (g/mol): 164.16
Molekylformel: C9H8O3
InChi Key: BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater