Få mere at vide
Alpha-Oxobenzenepropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylpyruvic Acid |
| CAS | 156-06-9 |
| Molekylær formel | C9 H8 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | α-oxo-Benzenepropanoic acid, 2-oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyroracemic acid, β-Phenylpyruvic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-oxo-3-phenyl-propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |