accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHPOHOHONNNH

CAS RN 154-68-7

IUPAC Navn: N-benzyl-N-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]aniline; phosphoric acid
Synonymer: antazoline; phosphoric acid
Molekylvægt (g/mol): 363.35
Molekylformel: C17H22N3O4P
InChi Key: DUIGUKRYYAGJAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(O)(O)=O.C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=NCCN1
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater