accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)O(R)O(R)O(S)OOOHOHOHOOH(R)HO(S)HO(S)OH(R)OH(R)OH(R)OH

CAS RN 153-18-4

IUPAC Navn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-4H-chromen-4-one
Synonymer: 3-rutinosyl quercetin 3-rhamnoglucosylquercetin
Molekylvægt (g/mol): 610.52
Molekylformel: C27H30O16
InChi Key: IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC=C(O)C(O)=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)