CAS RN 152504-08-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Chlorhexidine Diacetate Impurity A, TRC
CAS: 152504-08-0 Molekylær formel: C16 H24 Cl N9 Molekylvægt (g/mol): 377.88 Synonym: Chlorhexidine nitrile,1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[(cyanocarbamimidoyl)amino]hexyl]biguanide,Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-[6-[[(cyanoamino)iminomethyl]amino]hexyl]-,N-(4-Chlorophenyl)-N'-[6-[[(cyanoamino)iminomethyl]amino]hexyl]imidodicarbonimidic diamide IUPAC navn: 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-[6-[(N-cyanocarbamimidoyl)amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidine SMIL: Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC#N)cc1