CAS RN 151889-03-1
IUPAC Navn:
N-[2-(5-methoxy-2-phenyl-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Synonymer:
N-[2-(5-methoxy-2-phenyl-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol):
308.38
Molekylformel:
C19H20N2O2
InChi Key:
OFCLARYYBGKCHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C2NC(=C(CCNC(C)=O)C2=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ 2-Phenylmelatonin
CAS: 151889-03-1 Molekylær formel: C19H20N2O2