accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)OClClHOO

CAS RN 15165-67-0

IUPAC Navn: (2R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid
Synonymer: (2R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 235.06
Molekylformel: C9H8Cl2O3
InChi Key: MZHCENGPTKEIGP-RXMQYKEDSA-N
SMILES: C[C@@H](OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Koncentration 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater