Få mere at vide
Dichlorprop-P 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328482
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328482 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328482 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12510500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+) Dichlorprop
CAS 15165-67-0
Analyt- eller komponentnavne D(+) Dichlorprop
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (2R)-, Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (R)-, Propionic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (+)- (8CI), (2R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (+)-2,4-DP, (+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (+)-Dichlorprop, (R)-(+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (R)-Dichloroprop, (R)-Dichlorprop, Dichlorprop-P, Duplosan DP, R-(+)-Dichlorprop
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)/t5-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 235.06
Mængde 1 ml
Formel vægt 233.985 g/mol