accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3COOOHONH3CCH3CH3

CAS RN 14919-37-0

IUPAC Navn: [3-carboxy-2-(dodecanoyloxy)propyl]trimethylazanium chloride
Synonymer: [3-carboxy-2-(dodecanoyloxy)propyl]trimethylazanium chloride
Molekylvægt (g/mol): 379.97
Molekylformel: C19H38ClNO4
InChi Key: PDBBUDRTWRVCFN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Cl-].CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater