missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Lauroylcarnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30468060
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468060 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL18472050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Lauroylcarnitine Chloride
CAS 14919-37-0
Molekylær formel C19 H38 N O4 . Cl
Mængde 50 mg
Synonym (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Laurate, 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Laurate (Ester), 3-Carboxy-2-(dodecanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride
InChI formel InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H
SMIL O=C(CCCCCCCCCCC)OC(C[N+](C)(C)C)CC(O)=O.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 379.96
Formel vægt 379.2489
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.