accessibility menu, dialog, popup

UserName

HN

CAS RN 1470-99-1

IUPAC Navn: octahydro-1H-isoindole
Synonymer: octahydro-1H-isoindole
Molekylvægt (g/mol): 125.22
Molekylformel: C8H15N
InChi Key: ODSNARDHJFFSRH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1NCC2CCCCC12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater