Få mere at vide
cis-Octahydroisoindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Octahydroisoindole |
| CAS | 1470-99-1 |
| Molekylær formel | C8H15N |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (3aR,7aS)-rel-Octahydro-1H-isoindole, cis-Hexahydroisoindoline, cis-Octahydro-1H-isoindole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h7-9H,1-6H2/t7-,8+ |
| SMIL | C1CC[C@H]2CNC[C@H]2C1 |
| IUPAC navn | (3aR,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-isoindole |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.21 |
| Formel vægt | 125.1204 |