accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOSHHS

CAS RN 145626-87-5

IUPAC Navn: 2-(2-sulfanylethanesulfonyl)ethane-1-thiol
Synonymer: 2-(2-sulfanylethanesulfonyl)ethanethiol
Molekylvægt (g/mol): 186.3
Molekylformel: C4H10O2S3
InChi Key: YWXCBLUCVBSYNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: SCCS(=O)(=O)CCS

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater