Få mere at vide
Bis(2-mercaptoethyl)sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-mercaptoethyl) sulfone |
| CAS | 145626-87-5 |
| Molekylær formel | C4H10O2S3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,2'-Sulfonylbis-ethanethiol, BMS |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2 |
| SMIL | SCCS(=O)(=O)CCS |
| IUPAC navn | 2,2'-sulfonylbis(ethane-1-thiol) |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.32 |
| Formel vægt | 185.98 |