CAS RN 145037-81-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
MedChemExpress Rhod-2 AM
MedChemExpress Rhod-2 AM is a fluorescent, mitochondrial probe (λex=552 nm, λem=581 nm).