accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNHNNCH3NHONNHOHOHClHCl

CAS RN 1432043-31-6

IUPAC Navn: 4-[(3,5-dihydroxyphenyl)methyl]-N-[(2-methyl-4-{4-methyl-2,4,5,9-tetraazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]tetradeca-1(14),2,6,10,12-pentaene-9-carbonyl}phenyl)methyl]piperazine-1-carboxamide dihydrochloride
Synonymer: 4-[(3,5-dihydroxyphenyl)methyl]-N-[(2-methyl-4-{4-methyl-2,4,5,9-tetraazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]tetradeca-1(14),2,6,10,12-pentaene-9-carbonyl}phenyl)methyl]piperazine-1-carboxamide dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 654.59
Molekylformel: C32H37Cl2N7O4
InChi Key: OFWMUAWQQXSNJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.CN1NC=C2CN(C(=O)C3=CC(C)=C(CNC(=O)N4CCN(CC5=CC(O)=CC(O)=C5)CC4)C=C3)C3=CC=CC=C3N=C12

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater