Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WAY 267464 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074252
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18074252 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18074252 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3933/10
Potent non-peptide oxytocin receptor agonist
Potent, selective non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (Ki = 58.4 nM at human OTR). Exhibits anxiolytic-like effects. May have therapeutic potential for the treatment of psychosis and schizophrenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WAY 267464 dihydrochloride
CAS 1432043-31-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C32H37Cl2N7O4
Formel vægt 654.59
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 654.593