accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1421263-27-5

NNSNH2N

CAS RN 1421263-27-5

IUPAC Navn: pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbothioamide
Synonymer: pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbothioamide
Molekylvægt (g/mol): 178.21
Molekylformel: C7H6N4S
InChi Key: SQCMCBNIRYVBTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=C2N=CC=CN2N=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater