accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNOOOHO

CAS RN 14182-37-7

IUPAC Navn: 5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonymer: 5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 282.26
Molekylformel: C15H10N2O4
InChi Key: BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(C2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater