Få mere at vide
5-nitro-3-phenyl-1H-indol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673413
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10673413 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10673413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00720DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 14182-37-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C15H10N2O4
MDL nummer MFCD00054540
Mængde 1 g
Synonym 5-nitro-3-phenyl-1h-indole-2-carboxylic acid, maybridge1_006411, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-nitro-3-phenyl
InChI nøgle BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C(C2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5-nitro-3-phenyl-1H-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 282.26
PubChem CID 700784
Formel vægt 282.25
Procent renhed 97%