accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1415960-53-0

BOOH3CCH3H3CH3COOCH3F

CAS RN 1415960-53-0

IUPAC Navn: methyl 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
Synonymer: methyl 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol): 294.13
Molekylformel: C15H20BFO4
InChi Key: MMANYAVWRYOHTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Fysisk form 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater