accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOPOClOCl

CAS RN 140-08-9

IUPAC Navn: tris(2-chloroethyl) phosphite
Synonymer: tris(2-chloroethyl) phosphite
Molekylvægt (g/mol): 269.48
Molekylformel: C6H12Cl3O3P
InChi Key: LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCOP(OCCCl)OCCCl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater