Få mere at vide
Tris(chloroethyl) Phosphite (85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(chloroethyl) Phosphite |
| CAS | 140-08-9 |
| Molekylær formel | C6H12Cl3O3P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | CLP 1, NSC 6514, Phosphorous Acid Tris(2-chloroethyl) Ester, Tri(2-chloroethyl) Phosphite, Tris(2-chloroethyl) Phosphite, Tris(beta-chloroethyl) Phosphite |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2 |
| SMIL | ClCCOP(OCCCl)OCCCl |
| IUPAC navn | tris(2-chloroethyl) phosphite |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.49 |
| Formel vægt | 267.959 |