accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNOONH(R)OHOOHOHNHN

CAS RN 137281-23-3

IUPAC Navn: (2R)-2-{[4-(2-{2-amino-4-oxo-1H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl}ethyl)phenyl]formamido}pentanedioic acid
Synonymer: pemetrexed LY231514 disodium rolazar tifolar pemetrexed disodium
Molekylvægt (g/mol): 427.42
Molekylformel: C20H21N5O6
InChi Key: WBXPDJSOTKVWSJ-CYBMUJFWSA-N
SMILES: NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2CCC2=CC=C(C=C2)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O)N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (3)
Grad 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)