missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pemetrexed, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475136
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475136 100 mg -
16460527 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475136 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10820

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pemetrexed (LY231514) is an antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of Pemetrexed (LY231514) are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.

Pemetrexed (LY231514) is an antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of Pemetrexed (LY231514) are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pemetrexed
CAS 137281-23-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21N5O6
Mængde 100 mg
Synonym LY231514
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (584.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC(N)=NC2=C1C(CCC3=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)C=C3)=CN2
Molekylvægt (g/mol) 427.41
Formel vægt 427.41
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.