CAS RN 1356930-89-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 1356930-89-6 Molekylær formel: C12 H23 N . C8 H12 N2 O4 S Molekylvægt (g/mol): 413.57 Synonym: (2R)-2-Acetamido-3-(1-cyano-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid,N-cyclohexylcyclohexanamine,N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt,N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)cysteine dicyclohexylamine salt IUPAC navn: (2R)-2-acetamido-3-(1-cyano-2-hydroxy-ethyl)sulfanyl-propanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine SMIL: CC(=O)N[C@@H](CSC(CO)C#N)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2